Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSI1/MSI2H Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11201R
BOSSBS-11201REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11201R
Anti-MSI1/MSI2H Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Musashi1 (Msi1) is an RNA-binding protein expressed in neural progenitor cells and neural stem cells. Msi1 is the mammalian homolog of Drosophila Musashi. The gene encoding human Msi1 encodes a 362 amino acid protein. In murine embryonic neural progenitor cells, Msi1 localizes to the cytoplasm and is downregulated during differentiation. Msi1 binds to NUMB, which encodes a membrane-associated antagonist of Notch signaling. Msi1 appears to function in the proliferation and maintenance of stem cell populations of the central nervous system. In addition to its usefulness as a marker for neural progenitor cells in normal human brains, Msi1 is also a marker for human gliomas. In rats, Msi1 is expressed in Sertoli cells of the testis and granulosa cells of the ovary.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; IHC-P: 1:100 to 500; IF(IHC-P): 1:50 to 200.

Type: Primary
Antigen: MSI1/MSI2H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité