Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2E1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11202R-A647
BOSSBS-11202R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11202R-A647
Anti-NR2E1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
NR2 proteins are a large family of nuclear hormone receptor transcription factors. The proteins belonging to this family are characterized by discrete domains functioning in DNA and ligand binding. NR2E1 (nuclear receptor subfamily 2, group E, member 1), also known as TLX, is an essential component in the formation of synaptic plasticity and dendritic structure in retinal astrocytes. In addition, NR2E1 is a orphan receptor that binds DNA as part of the hormone response element (HRE), a transcription regulator for hormones. DNA-binding orphan receptors have the conserved sequence 5'-AAGGTCA-3', a motif that determines substrate binding specificity. NR2E1 is expressed in brain tissue, with highest levels in astrocytes, and is localized to the nucleus. Mutations in the gene that encodes NR2E1 may lead to retinal dystrophy, a disorder characterized by a reduction in the thickness of the retina.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NR2E1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité