Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PLAGL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11206R-A555
BOSSBS-11206R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11206R-A555
Anti-PLAGL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes a C2H2 zinc finger protein with transactivation and DNA-binding activities. It has been shown to have anti-proliferative properties, and thus thought to function as a tumor suppressor. In addition, overexpression of this gene during fetal development is believed to underlie the rare disorder, transient neonatal diabetes mellitus (TNDM). This gene is imprinted, with preferential expression of the paternal allele in many tissues, however, biallelic expression has been noted in peripheral blood leucocytes. A recent study reports that tissue-specific imprinting results from variable utilization of monoallelic and biallelic promoters. Many transcript variants differing in the 5' UTR and encoding two different isoforms, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLAGL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité