Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11207R-A488
BOSSBS-11207R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11207R-A488
Anti-SOX22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Sox genes comprise a family of genes that are related to the mammalian sex determining gene SRY. These genes similarly contain sequences that encode for the HMG-box domain, which is responsible for the sequence-specific DNA-binding activity. Sox genes encode putative transcriptional regulators implicated in the decision of cell fates during development and the control of diverse developmental processes. The highly complex group of Sox genes cluster at least 40 different loci that rapidly diverged in various animal lineages. At present, 30 Sox genes have been identified. Members of this family have been shown to be conserved during evolution and to play key roles during animal development. Some are involved in human diseases, including sex reversal.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SOX22/SOX12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité