Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAH9 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11210R-HRP
BOSSBS-11210R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11210R-HRP
Anti-DNAH9 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Dyneins are multisubunit, high molecular weight ATPases that interact with microtubules to generate force by converting the chemical energy of ATP into the mechanical energy of movement. Cytoplasmic or axonemal Dynein heavy, intermediate, light and light-intermediate chains are all components of minus end-directed motors; the complex transports cellular cargos towards the central region of the cell. Axonemal dynein motors contain one to three non-identical heavy chains and cause a sliding of microtubules in the axonemes of cilia and flagella in a mechanism necessary for cilia to beat and propel the cell. DNAH9 (Dynein, axonemal, heavy chain 9), also known as DYH9, HL20, DNEL1, Dnahc9 or DNAH17L, is a member of the Dynein heavy chain family and comprises one of the heavy chain subunits of axonemal Dynein. DNAH9 consists of an N-terminal stem which is responsible for interacting with other Dynein components and binding cargo, and four P-loops that comprise the motor domain at its C-terminus.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DNAH9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité