Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11213R-HRP
BOSSBS-11213R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11213R-HRP
Anti-LRRTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic Alpha/Beta horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. LRRTM1 (leucine rich repeat transmembrane neuronal 1) is a 522 amino acid single-pass type I membrane protein that localizes to the endoplasmic reticulum and contains ten LRR repeats. Expressed predominately in forebrain tissue, LRRTM1 is thought to be involved in the development of forebrain structures, specifically by influencing axon trafficking, as well as neuronal differentiation and connectivity. Human LRRTM1 shares 96% amino acid identity with its mouse counterpart, suggesting a conserved role between species. Defects in the gene encoding LRRTM1 may be associated with the pathogenesis of several common neurodevelopmental disorders.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LRRTM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité