Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTMR14 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11217R-FITC
BOSSBS-11217R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11217R-FITC
Anti-MTMR14 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Myotubularin-related protein 14 (MTMR14), also known as Jumpy, is a myotubularin-related phosphoinositol-3-phosphate (PI3P) phosphatase (1). Mutations in the MTMR14 gene have been associated with centronuclear myopathy (1). MTMR14 deficiency in mice leads to altered calcium homeostasis and muscle disorders (2). MTMR14 has also been shown to play a role in autophagy, a process that is highly regulated by phosphatidylinositides through the type III PI3K, Vps34 (3). MTMR14 was localized to autophagic isolation membranes and early autophagosomes (3). In these studies, MTMR14 inhibited autophagy and mutations of MTMR14 associated with centronuclear myopathy were also defective in autophagy inhibition. In zebrafish, MTMR14 knockdown was shown to increase the number of autophagosomes, suggesting that its activity is associated with an inhibition of autophagy (4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTMR14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité