Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XPO5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11219R-FITC
BOSSBS-11219R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11219R-FITC
Anti-XPO5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Exportin 5 (XPO5) is a member of the importin β family of proteins and functions in tRNA export in a sequence dependent fashion. More recently, it has been shown to export pre-miRNA by a RanGTPase-driven process from the nucleus to the cytoplasm, where pre-miRNA processing occurs to produce mature miRNAs. Study of the miRNA biosynthesis pathway is essential in understanding the process of oncogenesis as global downregulation of miRNAs and the resulting alterations in the expression of tumor suppressor and oncogenic proteins is a common phenotype of cancers cells . Research studies have shown disruption of exportin 5 functions in many types of cancers including breast and lung, where pre-miRNA accumulates in the nucleus and miRNA maturation is impaired.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: XPO5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité