Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SH3TC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11221R-A350
BOSSBS-11221R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11221R-A350
Anti-SH3TC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
SH3TC2 (SH3 domain and tetratricopeptide repeats 2) is a 1,288 amino acid protein that contains one SH3 domain and eight TPR repeats. The SH3TC2 gene encodes a protein expressed in Schwann cells of peripheral nerves, and localized to the plasma membrane and to the perinuclear endocytic recycling compartment, suggesting a possible function in myelination and/or in regions of axoglial interactions. The SH3TC2 protein is expressed in adult heart, testis, spinal cord, and brain as well as in fetal brain and liver. Mild mononeuropathy of the median nerve (MNMN) is caused by heterozygous mutation in the SH3TC2 gene. Also, Charcot-Marie-Tooth disease type 4C (CMT4C) is a more severe neuropathy caused by homozygous or compound heterozygous mutation in the SH3TC2 gene. Existing as four alternatively spliced isoforms and containing 18 exons, the SH3TC2 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, and maps to human chromosome 5q32.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SH3TC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité