Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ATRIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11224R-A555
BOSSBS-11224R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-11224R-A555
Anti-ATRIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
DNA damage or incomplete replication of DNA results in the inhibition of cell cycle progression at the G1 to S or the G2 to M phase transition by conserved regulatory mechanisms known as cell cycle checkpoints. Checkpoint proteins include Rad17, which is involved in regulating cell cycle progression at the G1 checkpoint as well as Chk1, Chk2, Rad1, Rad9 and Hus1, which are involved in regulating cell cycle arrest at the G2 checkpoint. In response to DNA damage, ATM and ATR kinases are important for cell cycle checkpoint response signalling. ATR-interacting protein (ATRIP), also designated ATM and Rad3-related-interacting protein, is required for checkpoint signaling after DNA damage. It is also important for ATR expression, which regulates DNA replication and damage checkpoint responses. ATRIP is a ubiquitously expressed protein that can form heterodimers with ATR. After dimerization they bind the RPA complex and are recruited to single stranded DNA. ATRIP is a nuclear protein that may also play a role in protein stabilization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATRIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité