Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCPH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11227R-A555
BOSSBS-11227R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11227R-A555
Anti-MCPH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Microcephalin modulates brain size and has been proliferating under strong positive selection for several thousand years, although the nature of the positive selection is poorly understood. Human Microcephalin contains three BRCA1 C-terminal (BRCT) domains and shares 57% identity with its mouse ortholog, the most conserved regions being BRCT domains where there is 80% identity. Predominant expression of human Microcephalin is observed in fetal brain, liver and kidney tissues and is expressed during neurogenesis in mice. Microcephalin displays significantly higher rates of protein evolution in primates than in rodents; this trend is most noticeable for the subset of genes associated with nervous system development. Microcephalin has a very young, single nucleotide, polymorphism haplotype associated with modern humans; this gene is presumably still evolving in Homo sapiens. It functions in DNA damage response and regulation of cell cycle checkpoints.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MCPH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité