Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OTUB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11229R-CY5
BOSSBS-11229R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11229R-CY5
Anti-OTUB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
OTUB1 is a 271 amino acid protein that contains one OTU (ovarian tumor) domain and belongs to the OTU family of predicted cysteine proteases. Expressed as two isoforms (one of which is present throughout the body and the other of which is present only in lymphoid tissues), OTUB1 functions as a hydrolase that can remove ubiquitin residues from target proteins, thereby preventing protein degradation and playing an important role in protein turnover. OTUB1 interacts with GRAIL and, via this interaction, plays a role in the regulation and the induction of T-cell anergy, a phenomenon that occurs when T-cells are rendered unresponsive to their cognate antigens. Due to its interaction with GRAIL, OTUB1 is an important regulator of immune responses in secondary lymphoid organs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OTUB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité