Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA3F Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1122R-CY3
BOSSBS-1122R-CY3EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1122R-CY3
Anti-SEMA3F Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The semaphorins are a family of proteins that are involved in signaling. All the family members have a secretion signal, a 500-amino acid sema domain, and 16 conserved cysteine residues(Kolodkin et al., 1993 [PubMed 8269517]). Sequence comparisons have grouped the secreted semaphorins into 3 general classes, all of which also have an immunoglobulin domain. The semaphorin III family, consisting of human semaphorin III (SEMA3A; MIM 603961), chicken collapsin, and mouse semaphorins A, D, and E, all have a basic domain at the C terminus. Chicken collapsin contributes to path finding by axons during development by inhibiting extension of growth cones (Luo et al., 1993 [PubMed 8402908]) through an interaction with a collapsin response mediator protein of relative molecular mass 62K (CRMP62) (Goshima et al., 1995 [PubMed7637782]), a putative homolog of an axonal guidance associated UNC33 gene product (MIM 601168). SEMA3F is a secreted member of the semaphorin III family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA3F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité