Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RECQL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11231R-A555
BOSSBS-11231R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11231R-A555
Anti-RECQL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
RecQ helicases are implicated in DNA recombination and repair helicases and are critical in genome maintenance. RecQL5 is one of five known RecQ homologues in humans, and defects in three of these (BLM, WRN and RecQ4)are associated with autosomal recessive disorders that involve genomic instability and a predisposition to cancer. The exact role of ReqL5 is unclear. It has been shown in mouse embryonic stem (ES) cells that mutations in the Recql5 genes result in a significant increase in the frequency of sister chromatid exchange (SCE), whereas deleting Recql5 lead to an even higher frequency of SCE. There are three different RecQL5 isoforms - alpha, beta and gamma, produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RECQL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité