Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPA70 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11233R
BOSSBS-11233REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11233R
Anti-RPA70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The single-stranded-DNA-binding proteins (SSBs) are essential for DNA function in prokaryotic and eukaryotic cells, mitochondria, phages and viruses. Replication protein A (RPA), a highly conserved eukaryotic protein, is a heterotrimeric SSB. RPA plays an important role in DNA replication, recombination and repair. The binding of human RPA (hRPA) to DNA involves molecular polarity in which initial hRPA binding occurs on the 5' side of an ssDNA substrate and then extends in the 3' direction to create a stably bound hRPA. RPA is a major damage-recognition protein involved in the early stages of nucleotide excision repair. It can also play a role in telomere maintenance. The RPA 70 kDa subunit binds to ssDNA and mediates interactions with many cellular and viral proteins. The DNA binding domain lies in the middle of RPA 70 kDa subunit and comprises two structurally homologous subdomains oriented in tandem. RPA contains a conserved four cysteine-type zinc-finger motif, which mediates the transition of RPA-ssDNA interaction to a stable RPA-ssDNA complex in a redox-dependent manner.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RPA70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité