Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Miz1/ZNF60 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11234R-A750
BOSSBS-11234R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-11234R-A750
Anti-Miz1/ZNF60 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Myc family, including c-Myc-, N-Myc- and L-Myc, are nuclear proteins with relatively short half lives that contribute an important role in cellular processes such as proliferation, differentiation, apoptosis and transformation. The c-Myc protein activates transcription as part of a heteromeric complex with a number of interacting partners, including Max and Mxi 1; however the transforming properties of the Myc proto-oncogene are believed to be associated with Myc-mediated transcriptional repression. A POZ domain Zn finger protein, designated Miz-1 for Myc-interacting Zn finger protein-1, is a specific target of Myc-induced gene repression. Miz-1 interacts with Myc, but not Max or other Myc partners, and binding of Myc to Miz-1 requires the helix-loop-helix domain of Myc and a short amphipathic helix located in the carboxy-terminus of Miz-1. Miz-1 associates with DNA elements on the adenovirus major late and cyclin D1 promoters and activates transcription of both promoters. Expression of Miz-1 induces potent growth arrest function, and this latency is reversed by the addition of Myc.

Type: Primary
Antigen: Miz1/ZNF60
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 331-430/803
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité