Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Lefty Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11236R-A680
BOSSBS-11236R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11236R-A680
Anti-Lefty Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
During vertebrate embryogenesis, a left right axis is established. Secreted growth factors of the TGF beta family, including gene products derived from nodal, lefty 1 and lefty 2, play crucial roles in establishing left right asymmetries. TGF beta (Transforming growth factor beta) is a pleiotropic cytokine that regulates growth and differentiation of diverse types of cells. TGF beta actions are directed by ligand induced activation of TGF beta receptors. Complexes formed move into the nucleus, where they act as components of a transcriptional complex. Lefty, a novel member of the TGF beta superfamily, inhibits TGF beta Signalling. Lefty acts to inhibit phosphorylation of Smad2 following activation of the TGF beta receptor. Lefty also inhibits events downstream from R Smad phosphorylation. Lefty provides a repressed state of TGF beta responsive genes. The Lefty family is comprised of Lefty 1 and Lefty 2 in mouse, and Lefty A and Lefty B in humans. Members of the TGF beta superfamily require processing for their activation. Cleavage is therefore an essential step for Lefty activation. Lefty is synthesised as a large inactive precursor (41 KDa) that must be endoproteolytically processed to release the bioactive polypeptide (28 kDa and 34 kDa forms). The 28kDa form induces MAPK activity.

Type: Primary
Antigen: Lefty
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/366
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité