Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHANK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11238R-CY5
BOSSBS-11238R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11238R-CY5
Anti-SHANK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1-3 (Shank1-3) of the Shank/ProSAP family are molecular scaffolds in the postsynaptic density (PSD). The PSD is an electron-dense structure underneath the postsynaptic plasma membrane of excitatory synapses that anchors and clusters glutamate receptors opposite to the presynaptic neurotransmitter release site. Shank proteins contain PDZ modular domains that coordinate the synaptic localization of ion channels, receptors, signaling enzymes, and cell adhesion molecules. The PDZ domain mediates protein-protein interactions via the recognition of a conserved sequence motif at the C-terminus of their target protein(s). Shank recruits betaPIX and PAK to spines to regulate postsynaptic structure and interacts with NMDA receptor and metabotropic glutamate receptor complexes. Transcript splice variation in the Shank family influences the spectrum of Shank-interacting proteins in the PSDs of adult and developing brain to ensure normal development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHANK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité