Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREB3L3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11239R-A647
BOSSBS-11239R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11239R-A647
Anti-CREB3L3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CREB3L3 is a 461 amino acid single-pass type II membrane protein that localizes to the endoplasmic reticulum (ER) and, in response to ER stress, is cleaved and translocated to the nucleus. Expressed exclusively in liver, CREB3L3 functions as a transcription factor that, during ER stress, is thought to activate genes that are involved in both the unfolded protein response and the acute phase response (APR). Additionally, CREB3L3 is underexpressed in hepatocellular carcinoma, suggesting a possible role as a tumor suppressor. CREB3L3 functions as a dimer and contains one leucine zipper domain, a KDEL-like sequence and a bZIP domain, through which it conveys its DNA binding ability. Three isoforms of CREB3L3 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CREB3L3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité