Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AP2M1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11241R-A488
BOSSBS-11241R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11241R-A488
Anti-AP2M1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Adaptins are heterotetrameric subunits of adaptors, which are complexes involved in the formation of Clathrin-coated pits for vesicle-mediated endocytosis. Clathrin and its associated heterotetrameric protein complexes make up the main protein components of the coat surrounding the cytoplasmic face of coated vesicles. The Adaptin family, comprising a, b, and g classes, is also responsible for the transport of ligand-receptor complexes from plasma membranes and the trans-Golgi network to lysosomes. Two main types of adaptor proteins (APs), AP-1 and AP-2, are found in Clathrin-coated structures located at the Golgi complex and the plasma membrane of mammalian cells, respectively. Adaptor protein complex 2 (AP-2) is composed of two large Adaptins (a1A/AP2A1 and b1/AP2B1), a medium Adaptin (m2/AP-2m1) and a small Adaptin (s2 long/AP2S1). AP-2m1, a 435 amino acid protein, links Clathrin to receptors in coated vesicles.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AP2M1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité