Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11243R-CY3
BOSSBS-11243R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11243R-CY3
Anti-RAB17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Rab17 belongs to the Rab family of small Ras-like GTPases. It is specifically expressed in epithelial cells and is upregulated during cell polarization. Immunofluorescence staining studies indicate that Rab17 is associated with the perinuclear recycling endosome in nonpolarized epithelial cells and with the apical recycling endosome in polarized epithelial cells. The function of Rab17 remains unclear. Reports of Rab17 colocalization with internalized IgA in the apical endosome suggest that it may regulate receptor-mediated transcytosis. Rab17 has also been shown to regulate melanocytic filopodia formation and melanosome trafficking. siRNA knockdown of Rab17 in melanoma cells induces melanosome accumulation in the cell periphery.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité