Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB38 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11244R-HRP
BOSSBS-11244R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11244R-HRP
Anti-RAB38 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The Ras-related superfamily of guanine nucleotide binding proteins, which includes the R-Ras, Rap, Ral/Rec and Rho/Rab superfamilies exhibit 30-60% homology with Ras p21. Accumulating data suggests an important role for Rab proteins, either in endocytosis or in biosynthetic protein transport. The transport of newly synthesized proteins from the endoplasmic reticulum to various stacks of the Golgi complex and to secretory vesicles involves at each stage the movement of carrier vesicles, a process that appears to involve Rab protein function. The possiblity that Rab proteins might also direct the exocytosis from secretory vesicles to the plasma membrane is supported by the observation that in yeast, the SEC4 protein, which is 40% homologous to Rab proteins, is associated with secretory vesicles. At least eight members of the Rab family have been identified, each of which is found at a particular stage of a membrane transport pathway.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RAB38
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité