Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNA1F Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11245R-CY7
BOSSBS-11245R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-11245R-CY7
Anti-CACNA1F Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Voltage-dependent Ca2+ channels mediate Ca2+ entry into excitable cells in response to membrane depolarization, and they are involved in a variety of Ca2+-dependent processes, including muscle contraction, hormone or neurotransmitter release and gene expression.Ca2+ currents are characterized on the basis of their biophysical and pharmacologic properties and include L-, N-, T-, P-, Q-, and R- types. L-type Ca2+ currents initiate muscle contraction, endocrine secretion, and gene transcription, and can be regulated through second-messenger activated protein phosphorylation pathways. L-type calcium channels may form macromolecular signaling complexes with G protein-coupled receptors, thereby enhancing the selectivity of regulating specific targets.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CACNA1F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité