Anti-Calcineurin B/PP2B-B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-11246R-A680
BOSSBS-11246R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11246R-A680
Anti-Calcineurin B/PP2B-B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Regulatory subunit of calcineurin, a calcium-dependent, calmodulin stimulated protein phosphatase. Confers calcium sensitivity (By similarity).
Type: Primary
Antigen: Calcineurin B/PP2B-B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-130/170
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité