Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP26 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11248R-A350
BOSSBS-11248R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11248R-A350
Anti-ARHGAP26 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Cellular signaling by G-proteins is down-regulated by GTPase-activating proteins (GAPs), which increase the rate of GTP hydroylsis. The GTPase regulator associated with focal adhesion kinase (GRAF) has GAP activity toward Rho A and Cdc42, but not Rac1. GRAF is ubiquitously expressed with high levels in heart and brain. Expression of GRAF causes clearing of stress fibers and formation of long actin based filopodial-like extensions. Fusion of MLL with GRAF, MLL/GRAF, is included in a rare genetic subgroup of acute myeloid leukemia (AML) cases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGAP26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité