Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HTR1A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1124R-CY5
BOSSBS-1124R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1124R-CY5
Anti-HTR1A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
G-protein coupled receptor for 5-hydroxytryptamine (serotonin). Also functions as a receptor for various drugs and psychoactive substances. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) and modulates the activity of down-stream effectors, such as adenylate cyclase. Beta-arrestin family members inhibit signaling via G proteins and mediate activation of alternative signaling pathways. Signaling inhibits adenylate cyclase activity and activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system that regulates the release of Ca(2+) ions from intracellular stores. Plays a role in the regulation of 5-hydroxytryptamine release and in the regulation of dopamine and 5-hydroxytryptamine metabolism. Plays a role in the regulation of dopamine and 5-hydroxytryptamine levels in the brain, and thereby affects neural activity, mood and behavior. Plays a role in the response to anxiogenic stimuli.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HTR1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité