Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PIST Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11253R-A647
BOSSBS-11253R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11253R-A647
Anti-PIST Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PIST (PDZ protein interacting specifically with TC10), also known as GOPC (golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing), CAL or FIG, is a 462 amino acid protein that localizes to the cytoplasm, as well as to the membrane of the golgi apparatus and to the cell junction. Expressed ubiquitously and containing one PDZ (DHR) domain, PIST functions as a homooligomer that interacts with a variety of proteins and plays a role in intracellular protein trafficking and degradation. Additionally, PIST is thought to regulate ionic currents via membrane channel modification and may also play a role in autophagy. Chromosomal aberrations in the gene encoding PIST are found in glioblastoma multiform (GBM), a common and aggressive form of brain tumor, suggesting a role for mutated PIST in carcinogenesis. Three isoforms of PIST exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIST/GOPC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité