Anti-FLOT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-11254R-A488
BOSSBS-11254R-A488EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11254R-A488
Anti-FLOT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
May act as a scaffolding protein within caveolar membranes, functionally participating in formation of caveolae or caveolae-like vesicles. May be involved in epidermal cell adhesion and epidermal structure and function.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ECS1/Flotillin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité