Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11255R-A555
BOSSBS-11255R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11255R-A555
Anti-NSF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Several protein-protein interactions are essential to membrane fusion during endocytosis. Membrane fusion requires interaction among SNARE1 proteins associated with both donor and acceptor membranes (1,2). Following membrane fusion, the α-SNAP cytoplasmic adapter protein binds to the SNARE complex. N-ethylmaleimide-sensitive factor (NSF), a hexameric ATPase, then associates with the α-SNAP/SNARE complex to mediate SNARE disassembly during membrane fusion (3,4). The ATPase activity of NSF induces a conformational change in the α-SNAP/SNARE complex that leads to its dissociation from the membrane, membrane fusion and eventual recycling of the SNARE complex for subsequent membrane fusion (3,4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NSF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité