Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STX6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11261R-A647
BOSSBS-11261R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11261R-A647
Anti-STX6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Syntaxins, a family of proteins involved in the fusion of synaptic vesicles with the plasma membrane, display broad tissue distribution and contain carboxy-terminal hydrophobic domains that direct themselves to their respective intracellular compartments. Synaptin 6 is a 255 amino acid protein that is widely expressed, with higher expression levels in brain, lung and kidney. This synaptin co-localizes with vesicle associated membrane protein (VAMP) 4 to tubular and vesicular membranes of the Golgi apparatus. The cytosolic domain of Syntaxin 6 reduces the rate on Glut4 reinternalization upon insulin withdrawl and is involved in a memrane-trafficking process that removes Glut4 from traffic directed to the plasma membrane. Syntaxin 6 is upregulated in activated macrophages in conjunction with an increase in the secretion of cytokines. The delivery of microdomain-associated lipids and proteins to the cell surface is regulated by Syntaxin 6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité