Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMP21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11262R-A680
BOSSBS-11262R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11262R-A680
Anti-TMP21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MP21 is a member of the EMP24/GP25L/p24 cargo family of proteins that regulates vesicular trafficking in the early secretory pathway. TMP21 is a ubiquitously expressed single-pass type I membrane protein localizing to the Golgi cisternae and the plasma membrane. It contains one GOLD (Golgi dynamics) domain and participates in protein transport and quality control between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi complex. In addition, TMP21 is a component of the heteromeric secretase complex (or Presenilin complex) and functions to regulate the secretase activity. Two isoforms, namely TMP21-I and TMP21-II, exist for this protein.

Type: Primary
Antigen: TMP21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/219
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité