Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYO6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11264R-FITC
BOSSBS-11264R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11264R-FITC
Anti-MYO6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Myosin VI a molecular motor involved in intracellular vesicle and organelle transport, is the only Myosin motor that binds to the pointed end of Actin. This unique Myosin has only one light chain in the lever-arm domain and has highly irregular stepping with a wide range of step sizes, unlike that of other characterized Myosins. It associates with Clathrin-coated vesicles and disabled 2, indicating a role for Myosin VI in endocytosis. Mouse Myosin VI is expressed within the sensory hair cells of the cochlea. Human Myosin VI is mapped to the centromeric region of chromosome 6, a region that shows syntenic homology with the corresponding mouse chromosome 9 region, where the Snell’s Waltzer mutation is located. The behavioral effects of the mouse Snell’s Waltzer mutation are lack of responsiveness to sound, hyperactivity, head tossing and circling, due to the disorganization and fusing of stereocilia bundles within the inner ear. Defects of Myosin VI cause autosomal dominant nonsyndromic sensori-neural deafness in humans. Human Myosin VI is expressed in fetal cochlea and brain, as well as in adult brain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYO6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité