Anti-5-HT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1126R-CY3
BOSSBS-1126R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1126R-CY3
Anti-5-HT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Serotonin (pronounced) (5-hydroxytryptamine, or 5-HT) is a monoamine neurotransmitter synthesized in serotonergic neurons in the central nervous system (CNS) and enterochromaffin cells in the gastrointestinal tract of animals including humans. Serotonin is also found in many mushrooms and plants, including fruits and vegetables.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: 5-HT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité