Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP56/FKBP52 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11270R-HRP
BOSSBS-11270R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11270R-HRP
Anti-HSP56/FKBP52 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HSP56 is a cis-trans prolyl isomerase belonging to the immunophilin protein family. The human HSP 56 gene (FKBP4) has multiple polyadenylation sites and the HSP 56 protein can undergo phosphorylation. HSP 56 influences immunoregulatory gene expression in lymphocytes, protein folding and trafficking. It can serve as a co-chaperone for steroid hormone nuclear receptors to govern appropriate hormone action in target tissues. The protein can associate with phytanoyl-CoA alpha-hydroxylase (PHYH) and with HSP90 through a series of tetratricopeptide repeat (TPR) domains. HSP 56 is a TRPC ion channel accessory protein that modulates channel activation following receptor stimulation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HSP56/FKBP52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité