Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11271R-CY7
BOSSBS-11271R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11271R-CY7
Anti-ST13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Hip (HSP70-interacting protein), also known as ST13 (suppression of tumorigenicity protein 13), is one of several co-chaperones that regulate activities of the HSP70 chaperone family (1,2). The homo-oligomeric protein Hip cooperates with HSP70 in protein folding by stabilizing the ADP-bound state of HSP70. Hip directly binds to the ATPase domain of HSP70 when it is converted to the ADP-bound state by proteins of the HSP40 family (3). By collaborating with other positive co-factors such as HSP40 and Hop, or competing with negative co-factors such as Bag1, Hip may facilitate the chaperone function of HSP70 in protein folding and repair, and in controlling the activity of regulatory proteins such as steroid receptors and various regulators of proliferation or apoptosis (4-8).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ST13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité