Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WFS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11272R-A488
BOSSBS-11272R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11272R-A488
Anti-WFS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Wolfram syndrome protein (WFS1) is an 890 amino acid protein that contains a cytoplasmic N-terminal domain, followed by nine-transmembrane domains and a luminal C-terminal domain. WFS1 is predominantly localized to the endoplasmic reticulum (ER) (1) and its expression is induced in response to ER stress, partially through transcriptional activation (2,3). Research studies have shown that mutations in the WFS1 gene lead to Wolfram syndrome, an autosomal recessive neurodegenerative disorder defined by young-onset, non-immune, insulin-dependent diabetes mellitus and progressive optic atrophy (4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WFS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité