Anti-WFS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-11272R-A680
BOSSBS-11272R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11272R-A680
Anti-WFS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Participates in the regulation of cellular Ca²⁺ homeostasis, at least partly, by modulating the filling state of the endoplasmic reticulum Ca²⁺ store.
Type: Primary
Antigen: WFS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 791-890/890
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité