Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11275R-CY7
BOSSBS-11275R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-11275R-CY7
Anti-CTBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CtBP1 associates in complexes with histone deacetylases (HDAC), the G9a histone methyltransferase, and LSD1 histone demethylase illustrating its role in transcriptional repression. Through its association with centrosomes, CtBP1 appears to also play a role in mitosis and Golgi complex organization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité