Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMRT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11276R-FITC
BOSSBS-11276R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-11276R-FITC
Anti-DMRT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Transcription factor that plays a key role in male sex determination and differentiation by controlling testis development and male germ cell proliferation. Plays a central role in spermatogonia by inhibiting meiosis in undifferentiated spermatogonia and promoting mitosis, leading to spermatogonial development and allowing abundant and continuous production of sperm. Acts both as a transcription repressor and activator: prevents meiosis by restricting retinoic acid (RA)-dependent transcription and repressing STRA8 expression and promotes spermatogonial development by activating spermatogonial differentiation genes, such as SOHLH1. Also plays a key role in postnatal sex maintenance by maintaining testis determination and preventing feminization: represses transcription of female promoting genes such as FOXL2 and activates male-specific genes. May act as a tumor suppressor. May also play a minor role in oogenesis (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DMRT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité