Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP 40-4/HDJ2/DNAJA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11277R-CY5
BOSSBS-11277R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11277R-CY5
Anti-HSP 40-4/HDJ2/DNAJA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DnaJ-like proteins interact with HSP 70 molecular chaperones and function to facilitate protein folding and mitochondrial protein import. HSP 40-4, also known as HDJ2, is the human DnaJ homolog that functions as a co-chaperone with a cysteine-rich zinc finger domain. The cellular redox enzyme thioredoxin interacts with HSP 40-4, and oxidation and reduction reversibly regulate HSP 40-4 function in response to the changing redox states of the cell. The zinc finger domain of HSP 40-4 may act as a redox sensor of chaperone-mediated protein-folding machinery, since HSP 40-4 inactivation leads to the oxidation of cysteine thiols and a simultaneous release of coordinated zinc. Loss of the HSP 40-4 protein may be linked to severe defects in spermatogenesis that involve aberrant androgen signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSP 40-4/HDJ2/DNAJA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité