Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11281R-A647
BOSSBS-11281R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11281R-A647
Anti-EPHB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Eph subfamily represents the largest group of receptor protein tyrosine kinases identified to date (1–3). While the biological activities of these receptors have yet to be determined, there is increasing evidence that they are involved in central nervous system function and in development (1–3). The Eph subfamily receptors of human origin (and their murine/avian homologs) include EphA1 (Eph), EphA2 (Eck), EphA3 (Hek4), EphA4 (Hek8), EphA5 (Hek7), EphA6 (Hek12), EphA7 (Hek11/MDK1), EphA8 (Hek3), EphB1 (Hek6), EphB2 (Hek5), EphB3 (Cek10, Hek2), EphB4 (Htk), EphB5 (Hek9) and EphB6 (Mep). Ligands for Eph receptors include ephrin-A4 (LERK-4) which binds EphA3 and EphB1. In addition, ephrin-A2 (ELF-1) has been described as the ligand for EphA4, ephrin-A3 (Ehk1-L) as the ligand for EphA5 and ephrin-B2 (Htk-L) as the ligand for EphB4 (Htk) (4–7).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPHB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité