Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EVC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11282R-CY3
BOSSBS-11282R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11282R-CY3
Anti-EVC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
EVC is an autosomal skeletal dysplasia caused by mutations in the EVC and EVC2 genes. Found in developing ribs, heart, kidney and lung, the EVC gene is responsible for normal development of the face, limbs, teeth and nails. The protein expressed by the EVC gene is an intracellular component of the hedgehog signal pathway that contains a leucine zipper and transmembrane domain. Defects in the EVC gene can lead to short-limb dwarfism, ectodermal dysplasia and cardiac anomalies such as irregular atrioventricular septum development. Additionally, the EVC gene has been implicated in Weyers acrodental dysostosis, an autosomal dominant disease characterized by facial abnormalities and limb defects.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EVC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité