Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11284R-CY5
BOSSBS-11284R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11284R-CY5
Anti-FGFBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
KSP37 is a 223 amino acid protein that is secreted into the extracellular space and belongs to the fibroblast growth factor-binding protein family. Expressed in serum, as well as in cytotoxic T lymphocytes and peripheral leukocytes, KSP37 is thought to be involved in lymphocyte-mediated immunity, possibly playing a role in the development of asthma. The gene encoding KSP37 maps to human chromosome 4, which encodes nearly 6% of the human genome and has the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) of all of the human chromosomes. Defects in some of the genes located on chromosome 4 are associated with Huntington's disease, Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGFBP2/KSP37
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité