Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11286R
BOSSBS-11286REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11286R
Anti-LCN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lipocalin-1 is a secretory protein that is highly expressed in fluids covering epithelial surfaces such as tears and respiratory secretions. This major lipid-binding protein in tears is also called tear lipocalin (TL) and von Ebner’s gland protein (VEG), as it is also a major secretion of these lingual salivary glands. In addition to lacrimal glands and lingual glands, Lipocalin-1 is secreted by nasal mucosal glands, secretory glands of the tracheobronchial tract, sweat glands, mammary glands, adrenal gland, prostate, thymus, testis and corticotrophs of the pituitary gland. Specifically, Lipocalin-1 functions to stabilize the lipid film of human tear fluid by removing harmful lipids from the human corneal surface and delivering them to the aqueous phase of tears. Lipocalin-1 may also function as a transporter of hydrophobic molecules such as bitter substances on the tongue.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LCN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité