Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11288R-CY5
BOSSBS-11288R-CY5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11288R-CY5
Anti-GBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Hydrolyzes GTP to GMP in two consecutive cleavage reactions. Exhibits antiviral activity against influenza virus. Promote oxidative killing and deliver antimicrobial peptides to autophagolysosomes, providing broad host protection against different pathogen classes (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité