Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11292R-CY3
BOSSBS-11292R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11292R-CY3
Anti-HOXA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Hox proteins play a role in development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. Specifically, the Hox proteins direct DNA-protein and protein-protein interactions that assist in determining the morphologic features associated with the anterior-posterior body axis. The mammalian HOX gene complex consists of 39 genes that are located on four linkage groups, which are dispersed over four chromosomes. HOX genes that occupy the same relative position along the 5’ to 3’ coordinate (trans-paralogous genes) are more similar in sequence and expression pattern than adjacent HOX genes on the same chromosome. HoxA3, in conjunction with Pax1, mediates the development of the thymus, parathyroid gland, and carotid body. Its expression in the third pharyngeal arch and pouch is required for development of the third arch artery, and homozygous null HoxA3 mutants lack the carotid body. HoxA3 also regulates hindbrain development by controlling the axon projection pattern of motor neurons and sensory neurons of the proximal and distal ganglia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HOXA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité