Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11293R-CY3
BOSSBS-11293R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11293R-CY3
Anti-HOXA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Hox homeobox genes encode proteins that are transcriptional regulators with an established role in embryonic development. HoxA4 (homeobox A4), also known as HOX1D or HOX1, is a 320 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one homeobox DNA-binding domain. Expressed in the embryonic nervous system, HoxA4 functions as a sequence-specific DNA-binding transcription factor that is part of a regulatory mechanism that provides cells with positional identities during development. Via its ability to bind DNA, HoxA4 plays an important role in the regulation of gene expression, as well as morphogenesis and differentiation. The gene encoding HoxA4 maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes and comprises nearly 5% of the human genome. Defects in some of the genes localized to chromosome 7 have been linked to Osteogenesis imperfecta, Williams-Beuren syndrome, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HOXA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité