Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSD17B4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11296R-HRP
BOSSBS-11296R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-11296R-HRP
Anti-HSD17B4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
17Beta-HSD4 (17Beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 4) is also known as peroxisomal multifunctional enzyme/protein 2 (MFE-2/MFP-2), D-bifunctional enzyme or 17-Beta Estradiol dehydrogenase type IV. It belongs to the 17Beta-HSD family of proteins that regulate the availability of steroids within various tissues throughout the body. 17Beta-HSD4 inactivates Estradiol through its oxidative activity but it is primarily involved in peroxisomal fatty acid and cholesterol Beta-oxidation. It has a multi-domain structure: the dehydrogenase domain is fused to a hydratase and a lipid transfer domain. 17Beta-HSD4 is a target protein of chromeceptin and it is essential for the downstream activation of Stat6. 17Beta-HSD4-deficient patients exhibit Zellweger-like syndrome and die within the first year of life. They display neuronal migration defects, facial dysmorphisms, severe hypotonia and convulsions in the neonatal period.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HSD17B4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité