Anti-MAOB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-11297R-A488
BOSSBS-11297R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11297R-A488
Anti-MAOB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Catalyzes the oxidative deamination of biogenic and xenobiotic amines and has important functions in the metabolism of neuroactive and vasoactive amines in the central nervous system and peripheral tissues. MAOB preferentially degrades benzylamine and phenylethylamine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MAOB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité