Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11298R-A647
BOSSBS-11298R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11298R-A647
Anti-MCM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The mini-chromosome maintenance (MCM) family of proteins, including MCM2, MCM3, MCM4 (Cdc21), MCM5 (Cdc46), MCM6 (Mis5) and MCM7 (Cdc47), are regulators of DNA replication that act to ensure replication occurs only once in the cell cycle. Expression of MCM proteins increases during cell growth, peaking at G1 to S phase. The MCM proteins each contain an ATP-binding motif, which is predicted to mediate ATP-dependent opening of double-stranded DNA. MCM proteins are regulated by E2F transcription factors, which induce MCM expression, and by protein kinases, which interact with MCM proteins to maintain the postreplicative state of the cell. MCM2/MCM4 complexes function as substrates for Cdc2/cyclin B in vitro. Cleavage of MCM3, which can be prevented by caspase inhibitors, results in the inactivation of the MCM complex (composed of at least MCM proteins 2-6) during apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MCM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité